Learn More
Chemsplash PE Machine Made Disposable Over Sleeve
Descripción
Disposable Polyethylene Oversleeves
- 15 Micron Material
- Elasticated at Both Ends
- 40 x 20 cm
- Heat Sealed Seams
- PFAS Free
Description: Disposable Polyethylene Oversleeves are made from 15-micron polyethylene material, elasticated at both ends for ease of fit.
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | Universal |
| Tipo de producto | General Purpose Sleeve |
| Material | Polietileno |
| Color | Verde |
| Esterilidad | No estéril |
| Desechables | Single-use |
| Tipo de tapón | Elastic Ends |
| Tipo de costura | Welded |
| Sin látex | Yes |
| Longitud (imperial) | 16 in |
| Mostrar más |