Learn More
BRAND™ Tapón de agarre de PE-LD
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
12 mm
16 mm
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
Descripción
- Fabricado con polietileno de baja densidad (LDPE)
- Para uso con tubos de muestra y sedimentación.
- El tapón de doble anillo evita la fuga de muestras.
- El borde con reborde facilita el agarre y la manipulación.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 12 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Tubos de muestras y sedimentación |
| Para utilizar con (equipo) | Tubo de muestras 114750, 114760 BRAND™ |
| Cantidad | 1000 por unidad |
| Tamaño | 11,5 a 12 dmm |
| Material | LDPE |
| Tipo de producto | Tapón de agarre |