Learn More
asecos™ Estación IBC PE con paletizada
Tienda Asecos Productos
Click to view available options
Anchura (métrico):
1430,00 mm
2260,00 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Alta resistencia a aceites, ácidos, bases, etc.
- Transporte fácil y seguro de cubetos de retención vacíos dentro de las instalaciones
- Ideal para el almacenamiento de IBC de 1.000 litros o envases pequeños
- Capacidad de carga: 2.000 kg, dependiendo del propio peso del envase
- Perfectamente preparado para el almacenamiento de líquidos con una densidad específica máxima de hasta 1.800 kg/m³
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Azul |
| Capacidad (imperial) | 264.2 gal. |
| Capacidad (métrico) | 1000 L |
| Material | Polietileno |
| Tipo | IBC Spill Pallet |
| Longitud (imperial) | 56.30 in. |
| Longitud (métrico) | 1430.00 mm |
| Anchura (imperial) | 56.30 in. |
| Anchura (métrico) | 1430,00 mm |
| Altura (imperial) | 37.99 in. |
| Mostrar más |