Learn More
asecos™ Estación IBC PE con zona de trasiego y con rejilla PE
Código de producto. 17866426 Tienda Asecos Productos
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
1280,00 mm
2460,00 mm
3640,00 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Anchura (métrico) unitSize
17866426 3640,00 mm cada uno
17826496 1280,00 mm cada uno
17806396 2460,00 mm cada uno
3 options
Código de producto. 17866426
Proveedor: asecos™ 33570
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Almacenamiento seguro de contaminantes del agua
  • Alta resistencia a aceites, ácidos, bases, etc.
  • ransporte fácil y seguro de cubetos de retención vacíos dentro de las instalaciones
Especificaciones
Color Azul
Capacidad (imperial) 264.2 gal.
Capacidad (métrico) 1000 L
Material Polietileno
Tipo IBC Spill Pallet
Longitud (imperial) 143.31 in.
Longitud (métrico) 3640.00 mm
Anchura (imperial) 143.31 in.
Anchura (métrico) 3640,00 mm
Altura (imperial) 18.70 in.
Altura (métrico) 475.00 mm
Fondo (imperial) 70.87 in.
Fondo (métrico) 1800.00 mm
Peso (imperial) 701.06 lb.
Peso (métrico) 318 kg