Learn More
asecos™ Estación IBC PE con zona de trasiego y con rejilla galvanizada
Código de producto. p-200003718 Tienda Asecos Productos
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
1280,00 mm
2460,00 mm
3640,00 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) unitSize
17826386 1280,00 mm cada uno
17876426 2460,00 mm cada uno
17826346 3640,00 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17826386 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 24156
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Almacenamiento seguro de contaminantes del agua
  • Alta resistencia a aceites, ácidos, bases, etc.
  • ransporte fácil y seguro de cubetos de retención vacíos dentro de las instalaciones
Especificaciones
Color Azul
Capacidad (imperial) 264.2 gal.
Capacidad (métrico) 1000 L
Material Polietileno
Tipo IBC Spill Pallet
Longitud (imperial) 50.39 in.
Longitud (métrico) 1280.00 mm
Anchura (imperial) 50.39 in.
Anchura (métrico) 1280,00 mm
Altura (imperial) 33.86 in.
Altura (métrico) 860.00 mm
Fondo (imperial) 75.20 in.
Fondo (métrico) 1910.00 mm
Peso (imperial) 253.53 lb.
Peso (métrico) 115 kg