missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PDZD8 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15517302
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15517302 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15517302

Marca: Invitrogen™ PA546771

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Peptide sequence: TRHIINTSSR LLNLRQVSKT RLSEPGTDLV EPSPKHTPNT SDNEGSDTEV.

PDZD8 plays a role in the regulation of cell morphology and cytoskeletal organization. It may inhibit herpes simplex virus 1 infection at an early stage and may promote retroviral infection.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PDZD8
Aplicaciones Western Blot, Surface Plasmon Resonance
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica PDZD8
N.º de referencia del gen Q8NEN9
Alias de gen A630041P07Rik; AV329468; AW228944; bA129M16.2; FLJ34427; PDZ domain containing 8; PDZ domain-containing protein 8; Pdzd8; PDZK8; Sarcoma antigen NY-SAR-84/NY-SAR-104
Símbolos de los genes PDZD8
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide directed towards the C-terminal of human PDZD8 (aa 935-984).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 118987
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.