missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PDXK Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16874434 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16874434 20 μL 20 microlitros
16864434 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16874434

Marca: Proteintech 153091AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Pyridoxal kinase (PDXK) converts vitamin B6 to pyridoxal-5-phosphate (PLP), an essential cofactor in the intermediate metabolism of amino acids and neurotransmitters. The PDXK gene encodes a 312-amino acid polypeptide, and expression of the cDNA reveals pyridoxal kinase activity. Northern blot analysis revealed that a major 1.5-kb PDXK transcript is expressed in all tissues tested. The expression of PDXK shows circadian oscillations. The expression of Pdxk in mouse liver and brain is regulated by the 3 PAR bZIP transcription factors, Dbp, Hlf, and Tef, which also show circadian oscillations in expression. Mice devoid of all 3 transcription factors show decreased levels of brain PLP, serotonin, and dopamine, and are highly susceptible to frequently lethal generalized spontaneous and audiogenic epilepsies.

Especificaciones

Antígeno PDXK
Aplicaciones Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.33 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica PDXK
N.º de referencia del gen O00764, O35331, Q8K183
Alias de gen C21orf124, C21orf97, PDXK, PKH, PNK, PRED79, Pyridoxal kinase, Pyridoxine kinase
Símbolos de los genes PDXK
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno PDXK Fusion Protein Ag7451
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 216134, 83578, 8566
Especies diana Mouse, Rat, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.