missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PDP3 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
220.00€ - 307.65€
Especificaciones
| Antígeno | PDP3 |
|---|---|
| Dilución | Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Quantità e disponibilità | |||||
|
18687587
|
Novus Biologicals
NBP3-05795-100ul |
100 μg |
326.00€ 307.65€ / 100 microlitros Ahorro 18.35€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18644838
|
Novus Biologicals
NBP3-05795-50ul |
50 μg |
220.00€
50 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descrizione
PDP3 Polyclonal antibody specifically detects PDP3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)Specifica
| PDP3 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| KIAA1990, PDPr, Pyruvate Dehydrogenase Phosphatase Regulatory Subunit, Pyruvate Dehydrogenase Phosphatase Regulatory Subunit, Mitochondrial | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human PDP3 fragment. | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| PBS, pH7.0 | |
| 55066 | |
| IgG | |
| Antigen and protein A Affinity-purified |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto