missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PDK4 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 13248248
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
13248248 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 13248248

Marca: Invitrogen™ PA522983

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence homology: rat (94%), bovine (100%). Not recommended for ICC, as nonspecific nuclear staining was observed in HeLa cells.

PDK4 (PDHK4), along with the other PDHKs, regulates glucose metabolism by phosphorylating the E1 alpha subunit of the mitochondrial pyruvate dehydrogenase complex. Inhibition of PDHKs is viewed as a potential therapeutic treatment for type II diabetes. This protein is located in the matrix of the mitrochondria and it's expression is regulated by glucocorticoids, retinoic acid and insulin. PDK4 inhibits the mitochondrial pyruvate dehydrogenase complex by phosphorylation of the E1 alpha subunit, thus contributing to the regulation of glucose metabolism.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PDK4
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 30% glycerol and 0.1% sodium azide
génica Pdk4
N.º de referencia del gen O70571, Q16654
Alias de gen [Pyruvate dehydrogenase (acetyl-transferring)] kinase isozyme 4, mitochondrial; [Pyruvate dehydrogenase [lipoamide]] kinase isozyme 4, mitochondrial; AV005916; kinase isozyme 4; lipoamide; PDHK4; Pdk4; pyruvate dehydrogenase; pyruvate dehydrogenase kinase 4; Pyruvate dehydrogenase kinase isoform 4; pyruvate dehydrogenase kinase, isoenzyme 4; pyruvate dehydrogenase kinase, isozyme 4; pyruvate dehydrogenase, lipoamide, kinase isozyme 4, mitochondrial; pyruvate dehydrogenate kinase 4
Símbolos de los genes Pdk4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide made to an internal portion of the human PDK4 protein (within residues 100-150).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27273, 5166
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.