Learn More
PDK3 Polyclonal Antibody
Código de producto. 16529741
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
16529741 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 16529741 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor PA596904
PDK3 Polyclonal Antibody
PDK3 Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC (P)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno PDK3
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.89 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica PDK3
N.º de referencia del gen Q15120, Q922H2
Alias de gen [Pyruvate dehydrogenase (acetyl-transferring)] kinase isozyme 3, mitochondrial; [Pyruvate dehydrogenase [lipoamide]] kinase isozyme 3, mitochondrial; 2610001M10Rik; AI035637; CMTX6; GS1-358P8.4; PDHK3; PDK3; pyruvate dehydrogenase; Pyruvate dehydrogenase kinase 3; Pyruvate dehydrogenase kinase isoform 3; pyruvate dehydrogenase kinase, isoenzyme 3; pyruvate dehydrogenase kinase, isozyme 3; pyruvate dehydrogenase, lipoamide, kinase isozyme 3, mitochondrial
Símbolos de los genes PDK3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 137-406 of human PDK3 (NP_0053821).
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 236900, 296849, 5165
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG