missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PDK1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Proteintech 10026-1-AP-20UL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
This antibody is specific to PDK1.
Pyruvate dehydrogenase kinase isoform 1 (PDK1) inhibits the mitochondrial pyruvate dehydrogenase complex by phosphorylation of the E1 alpha subunit, thus contributing to the regulation of glucose metabolism.Especificaciones
| PDK1 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| PDK1 | |
| PDH kinase 1, PDHK1, PDK1, Pyruvate dehydrogenase kinase isoform 1 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 228026, 5163 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 0.35 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| Q15118, Q8BFP9 | |
| PDK1 | |
| PDK1 Fusion Protein Ag0025 | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Mouse, Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido