missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PDIK1L Mouse anti-Human, Clone: OTI2D11, lyophilized, TrueMAB™

Código de producto. 17691552
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17691552 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17691552 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor CF811103

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Reconstitute with PBS (pH 7.3) and recommend to perform another round of desalting process using Product No. 7KMWCO

PDIK1L is a protein coding gene.

Especificaciones

Antígeno PDIK1L
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2D11
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3
génica PDIK1L
N.º de referencia del gen Q8N165
Alias de gen CLIK1L, STK35L2
Símbolos de los genes PDIK1L
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 131-341 of human PDIK1L produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 149420
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.