Descripción
The PDI antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody to a recombinant protein of human PDI. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The PDI antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, WB,ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | PDI |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 4K17 |
| Concentración | 500 μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Cantidad | 20 μL |
| Primario o secundario | Primary |
| ID de gen (Entrez) | 5034 |
| Mostrar más |