Learn More
PDI Rabbit, anti-Human, Unconjugated, Clone: 4K17, Proteintech
Código de producto. 17231546 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
17231546 100 μL 100 microlitros
17241546 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 17231546
Marca: Proteintech 801701RR100UL
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
The PDI antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody to a recombinant protein of human PDI. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The PDI antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, WB,ELISA analysis.
Spezifikation
Antígeno PDI
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 4K17
Concentración 500 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Rabbit
Cantidad 100 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5034
Especies diana Human, Mouse, Rat
Formulario Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.