missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit de ELISA para PDGFR beta humano

Código de producto. 17135539
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
Código de producto. Cantidad unitSize
17135539 5 × 96 pruebas cada uno
15425103 96 pruebas 1 set
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17135539

Marca: Invitrogen™ EHPDGFRBX5

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

ELISA

The Human Platelet Derived Growth Factor-Receptor Beta (Hu PDGFRB) ELISA quantitates Hu PDGFRB in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu PDGFRB. Principle of the method The Human PDGFRB solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.

Este gen codifica un receptor de tirosina quinasa de la superficie celular para los miembros de la familia del factor de crecimiento derivado de plaquetas. Estos factores de crecimiento son mitógenos para las células de origen mesenquimal. La identidad del factor de crecimiento ligado a un monómero receptor determina si el receptor funcional es un homodímero o un heterodímero, compuesto tanto por el receptor alfa del factor de crecimiento derivado de plaquetas como por polipéptidos beta. Este gen está flanqueado en el cromosoma 5 por los genes para el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos y el receptor del factor estimulante de colonias de macrófagos; los tres genes pueden estar implicados en el síndrome 5-q. Una translocación entre los cromosomas 5 y 12, que fusiona este gen con el de la translocación, ETV6, gen de la leucemia, resulta en un trastorno mieloproliferativo crónico con eosinofilia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P09619
Intervalo del ensayo De 24,69 pg/ml a 18 000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 25 pg/ml
Intervalo de calibración De 25 pl/ml a 18 000 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas GCPR
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citoquinas probadas: angiogenina humana, BDNF, BLC, ENA-78, FGF- 4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, leptina (OB), MCP-1, MCP-3, MDC, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, MMP-1, -2, -3, -10, PARC, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF.
Suficiente para Ensayos de 5 x 96
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 5159
Símbolo de gen CD140B,IBGC4,IMF1,JTK12,KOGS,PDGFR,PDGFR-1,PDGFR1,PENTT
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Solución de parada, Tampón de lavado, Anticuerpo de detección biotinilado, Placas de 96 pocillos con revestimiento previo, SAV-HRP, Concentrado de diluyente de ensayo, Estándar, Cromógeno, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 × 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogénesis
Volumen de muestra 5 μl de plasma; 5 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo CD140B, IBGC4, IMF1, JTK12, PDGFR, PDGFR-1, PDGFR1
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.