Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para PDGFR alfa humano
Código de producto. 17125539
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
17125539 5 × 96 pruebas cada uno
15415103 96 pruebas 1 set
2 options
Código de producto. 17125539
Marca: Invitrogen™ EHPDGFRAX5
ELISA
The Human Platelet Derived Growth Factor-Receptor Alpha (Hu PDGFRA) ELISA quantitates Hu PDGFRA in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu PDGFRA. Principle of the method The Human PDGFRA solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
El PDGFRA (PDGFR-alfa, receptor alfa de factor de crecimiento derivado de plaquetas) pertenece a la familia de la proteína tirosina quinasa y se une a la cadena alfa del PDGF. El PDGFR presenta dos isoformas diferentes, alfa y beta, que están codificadas por dos genes diferentes. Los receptores de PDGF-alfa se expresan en las células progenitoras de oligodendrocitos, mientras que los receptores de PDGF-beta se expresan en las neuronas. El PDGFR posee cinco dominios similares a inmunoglobulina que están involucrados en la unión de ligandos. Dos dominios de tirosina quinasa están separados por un inserto de quinasa al cual la quinasa PI3 puede unirse. El PDGF AA puede enlazar y activar solo a PDGFR alfa, mientras que el PDGF BB puede enlazar y activar tanto a PDGFR alfa como beta. Los miembros de la subfamilia de receptores de PDGF son receptores de superficie celular que actúan como mitógenos para las células de origen mesenquimal y consisten en isoformas alfa y beta de ∽ 190 y 125 kDa, respectivamente. Los receptores de PDGF activados actúan sobre vías de señalización que controlan el crecimiento celular, la reorganización de la actina, la migración y la diferenciación. En los seres humanos, el gen se encuentra en el brazo q del cromosoma 4. Los estudios realizados en ratones «knock-out», donde la homocigosidad es letal, indican que la forma alfa del receptor del factor de crecimiento derivado de plaquetas es particularmente importante para el desarrollo renal, ya que los ratones heterocigotos para el receptor presentan fenotipos renales defectuosos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P16234
Intervalo del ensayo De 0,49 ng/ml a 120 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 400 pg/ml
Intervalo de calibración De 0,4 ng/ml a 120 ng/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Receptores y factores de crecimiento
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citoquinas probadas: angiogenina humana, BDNF, BLC, CNTF, ENA- 78, FGF-4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL- 11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF- 7, G-CSF, GDNF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, leptina (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIF, MIG, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, SDF-1 alfa, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF.
Suficiente para Ensayos de 5 x 96
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 5156
Símbolo de gen CD140A,GAS9,PDGFR-2,PDGFR2,RHEPDGFRA
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Estándar, Cubiertas adhesivas para placas, Tampón de lavado, Placas de 96 pocillos con revestimiento previo, SAV-HRP, Anticuerpo de detección biotinilado, Concentrado de diluyente de ensayo, Cromógeno, Solución de parada
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 × 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neurobiología
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo CD140A, PDGFR-2, PDGFR2, RHEPDGFRA
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min