Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para PDGF-BB canino
Descripción
Includes
Placas precubiertas, estándar, anticuerpo detector, conjugado HRP, diluyentes, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada y cubiertas de placa.
El ELISA para el factor de crecimiento derivado de plaquetas caninas BB (Dog PDGF-BB) cuantifica el Dog PDGF-BB en suero, plasma o medio de cultivo celular canino. El ensayo reconocerá exclusivamente el Dog PDGF-BB natural y recombinante. Principio del método El ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich en fase sólida para PDGF-BB canino está diseñado para medir la cantidad del objetivo ligado entre un par de anticuerpos emparejados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Q6Q7I7 |
| Intervalo del ensayo | De 4,92 a 1200 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 4 pg/ml |
| Intervalo de calibración | De 4 pg/ml a 1200 pg/ml |
| ensayo | ELISA sandwich de fase sólida |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | Kit de ELISA |
| Familia de proteínas | Receptores y factores de crecimiento |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Especificidad | Este anticuerpo de par ELISA detecta PDGF-BB canino, también puede reconocer el PDGF-BB humano. |
| Mostrar más |