Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para PDGF-BB canino
Código de producto. 15404883
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
paquete de 10
15404883 96 pruebas 1 set
17834050 10 × 96 pruebas paquete de 10
17154819 5 x 96 pruebas cada uno
3 options
Código de producto. 15404883
Marca: Invitrogen™ ECPDGFB
Includes
Placas precubiertas, estándar, anticuerpo detector, conjugado HRP, diluyentes, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada y cubiertas de placa.
Kit de ELISA tipo sándwich
El ELISA para el factor de crecimiento derivado de plaquetas caninas BB (Dog PDGF-BB) cuantifica el Dog PDGF-BB en suero, plasma o medio de cultivo celular canino. El ensayo reconocerá exclusivamente el Dog PDGF-BB natural y recombinante. Principio del método El ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich en fase sólida para PDGF-BB canino está diseñado para medir la cantidad del objetivo ligado entre un par de anticuerpos emparejados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
La proteína codificada por este gen es miembro de la familia de factores de crecimiento derivados de plaquetas. Los cuatro miembros de esta familia son factores mitogénicos para las células de origen mesenquimal y se caracterizan por un motivo de ocho cisteínas. Este producto genético puede existir como homodímero o como un heterodímero con el polipéptido alfa del factor de crecimiento derivado de las plaquetas, donde los dímeros están conectados por puentes disulfuro. Las mutaciones en este gen están asociadas con el meningioma. Las translocaciones recíprocas entre los cromosomas 22 y 7, en los sitios donde se localiza este gen y el de COL1A1, se asocian con un tipo particular de tumor cutáneo llamado dermatofibrosarcoma protuberans que resulta de una expresión no regulada del factor de crecimiento. Se han identificado dos variantes de transcripción empalmadas que codifican diferentes isoformas para este gen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Q6Q7I7
Intervalo del ensayo 4,92-1200 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 4 pg
Intervalo de calibración De 4 pg/ml a 1.200 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Receptores y factores de crecimiento
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este anticuerpo de par ELISA detecta PDGF-BB canino, también puede reconocer el PDGF-BB humano.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Canina
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 442986
Símbolo de gen PDGF-B
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Matriz extracelular y adhesión celular
Volumen de muestra 5 μl de plasma; 5 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo PDGF-B
Objetivo Canina
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min