missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Rat PDGF-AA ELISA Kit

Código de producto. p-7230664
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
paquete de 10
Código de producto. Cantidad unitSize
15425393 96 pruebas 1 set
17185929 5 x 96 pruebas cada uno
18557814 10 x 96 pruebas paquete de 10
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15425393

Marca: Invitrogen™ ERPDGFA

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Includes

Placas precubiertas, estándar, anticuerpo detector, conjugado HRP, diluyentes, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada y cubiertas de placa.

ELISA

The Rat Platelet-Derived Growth Factor AA (Rt PDGF AA) ELISA quantitates Rt PDGF AA in rat serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Rt PDGF AA. Principle of the method The Rat PDGF AA solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.

El factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF) se descubrió como un factor mitogénico importante presente en el suero pero ausente del plasma. Se descubrió que lo secretaban los gránulos alfa de plaquetas activadas durante la coagulación de la sangre para formar suero. Estudios posteriores han demostrado que el PDGF no es una molécula sino tres y cada una es una combinación dimérica de dos cadenas peptídicas distintas pero estructuralmente relacionadas designadas A y B. Las isoformas diméricas PDGF-AA, AB y BB se expresan de forma diferente en varios tipos de células y sus efectos se median a través de dos receptores distintos, llamados alfa y beta. Existen diferencias en la unión isoforma a cada receptor. En general, las isoformas de PDGF son potentes mitógenos para las células del tejido conectivo, incluyendo fibroblastos dérmicos, células gliales, células musculares lisas arteriales y algunas células epiteliales y endoteliales. Además de su actividad como mitógeno, el PDGF es quimiotáctico para fibroblastos, células musculares lisas, neutrófilos y células mononucleares. Otras actividades reportadas para el PDGF incluyen la estimulación de la liberación de gránulos por neutrófilos y monocitos, la facilitación de la síntesis de esteroides por las células de Leydig, la estimulación de la fagocitosis de neutrófilos, la inhibición de la actividad de la célula natural asesina (NK), la estimulación de la síntesis de colágeno, la modulación de la expresión y secreción de la trombosponina, la estimulación de la actividad y secreción de la colagenasa, la inducción de la contracción de las tiras de aorta de rata in vitro y la inducción transitoria de la secreción de IL-2 de células T acompañada de una regulación descendente de la producción de IL-4 e IFN-gamma, efectos temporales que pueden permitir la expansión clonal de los linfocitos B y T auxiliares activados por antígeno antes de la diferenciación. El PDGF también parece ser ubicuo en las neuronas de todo el SNC, donde se sugiere desempeñar un papel importante en la supervivencia y regeneración de las neuronas, y en la mediación de la proliferación y diferenciación de las células gliales.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P28576
Intervalo del ensayo 93,75-6000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 90 pg
Intervalo de calibración De 90 pg/mL a 6000 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Receptores y factores de crecimiento
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citoquinas analizadas: CINC-2, CINC-3, CNTF, fractalquina, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-4, IL-6, IL-10, GM-CSF, IFN-gamma, leptina, Lix, MCP-1, MIP-3 alfa, beta- NGF, TIMP-1, TNF alfa para ratas.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Rata
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 25266
Símbolo de gen PDGFACP
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Revelado
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo PDGFACP
Objetivo Rata
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.