Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para PDGF-AA humano
Código de producto. p-7231117
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
15485093 96 pruebas 1 set
17115539 5 × 96 pruebas cada uno
2 options
Código de producto. 15485093
Marca: Invitrogen™ EHPDGFA
Kit de ELISA tipo sándwich
El ensayo ELISA para el factor de crecimiento derivado de plaquetas humano (PDGFAA hu) cuantifica el PDGFAA hu en suero, plasma o medio de cultivo celular humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente PDGFAA hu tanto natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para PDGFAA humano está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
El factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF) se descubrió como un factor mitogénico importante presente en el suero pero ausente del plasma. Se descubrió que lo secretaban los gránulos alfa de plaquetas activadas durante la coagulación de la sangre para formar suero. Estudios posteriores han demostrado que el PDGF no es una molécula sino tres y cada una es una combinación dimérica de dos cadenas peptídicas distintas pero estructuralmente relacionadas designadas A y B. Las isoformas diméricas PDGF-AA, AB y BB se expresan de forma diferente en varios tipos de células y sus efectos se median a través de dos receptores distintos, llamados alfa y beta. Existen diferencias en la unión isoforma a cada receptor. En general, las isoformas de PDGF son potentes mitógenos para las células del tejido conectivo, incluyendo fibroblastos dérmicos, células gliales, células musculares lisas arteriales y algunas células epiteliales y endoteliales. Además de su actividad como mitógeno, el PDGF es quimiotáctico para fibroblastos, células musculares lisas, neutrófilos y células mononucleares. Otras actividades reportadas para el PDGF incluyen la estimulación de la liberación de gránulos por neutrófilos y monocitos, la facilitación de la síntesis de esteroides por las células de Leydig, la estimulación de la fagocitosis de neutrófilos, la inhibición de la actividad de la célula natural asesina (NK), la estimulación de la síntesis de colágeno, la modulación de la expresión y secreción de la trombosponina, la estimulación de la actividad y secreción de la colagenasa, la inducción de la contracción de las tiras de aorta de rata in vitro y la inducción transitoria de la secreción de IL-2 de células T acompañada de una regulación descendente de la producción de IL-4 e IFN-gamma, efectos temporales que pueden permitir la expansión clonal de los linfocitos B y T auxiliares activados por antígeno antes de la diferenciación. El PDGF también parece ser ubicuo en las neuronas de todo el SNC, donde se sugiere desempeñar un papel importante en la supervivencia y regeneración de las neuronas, y en la mediación de la proliferación y diferenciación de las células gliales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P04085
Intervalo del ensayo 41,15-30.000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 40 pg
Intervalo de calibración De 40 pg/mL a 30000 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Receptores y factores de crecimiento
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citoquinas probadas: angiogenina humana, BDNF, BLC, ENA-78, FGF- 4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, leptina (OB), MCP-1, MCP-3, MDC, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, MMP-1, - 2, -3, -10, PARC, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 5154
Símbolo de gen PDGF-A,PDGF1
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogénesis
Volumen de muestra 5 μl de plasma; 5 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo PDGF-A, PDGF1
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min