missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PDE7B Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Produktkod. 16857744 Handla allt Proteintech Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Cantidad:
150 μL
20 μL
Förpackningsstorlek:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Cantidad unitSize
16857744 20 μL 20 microlitros
16847744 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16857744 Leverantör Proteintech Leverantörsnummer 177711AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

The 3′, 5′-cyclic nucleotides cAMP and cGMP function as second messengers in a wide variety of signal transduction pathways. 3′, 5′-cyclic nucleotide phosphodiesterases (PDEs) catalyze the hydrolysis of cAMP and cGMP to the corresponding 5′-monophosphates and provide a mechanism to downregulate cAMP and cGMP signaling. This gene encodes a cAMP-specific phosphodiesterase, a member of the cyclic nucleotide phosphodiesterase family.

Specifikationer

Antígeno PDE7B
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.23 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica PDE7B
N.º de referencia del gen Q9NP56, Q9QXQ1
Alias de gen PDE7B, phosphodiesterase 7B
Símbolos de los genes PDE7B
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno PDE7B Fusion Protein Ag12184
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 140929, 27115, 29863
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.