missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PDE7B Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16847744 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16847744 150 μL 150 microlitros
16857744 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16847744

Marca: Proteintech 177711AP150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The 3′, 5′-cyclic nucleotides cAMP and cGMP function as second messengers in a wide variety of signal transduction pathways. 3′, 5′-cyclic nucleotide phosphodiesterases (PDEs) catalyze the hydrolysis of cAMP and cGMP to the corresponding 5′-monophosphates and provide a mechanism to downregulate cAMP and cGMP signaling. This gene encodes a cAMP-specific phosphodiesterase, a member of the cyclic nucleotide phosphodiesterase family.

Spezifikation

Antígeno PDE7B
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.23 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica PDE7B
N.º de referencia del gen Q9NP56, Q9QXQ1
Alias de gen PDE7B, phosphodiesterase 7B
Símbolos de los genes PDE7B
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno PDE7B Fusion Protein Ag12184
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 140929, 27115, 29863
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.