Learn More
PDE6D Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1H4B6, Proteintech
Código de producto. p-7223811 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16860266 20 μL 20 microlitros
16850266 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16860266
Marca: Proteintech 675651IG20UL
Mouse Monoclonal Antibody
The PDE6D antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human PDE6D. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The PDE6D antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno PDE6D
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1H4B6
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Mouse
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5147
Especies diana Human, Rat, Mouse
Isotype IgG1