missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PDE6D Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1H4B6, Proteintech

Código de producto. 16860266 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16860266 20 μL 20 microlitros
16850266 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16860266

Marca: Proteintech 675651IG20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

The PDE6D antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human PDE6D. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The PDE6D antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.

Spezifikation

Antígeno PDE6D
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1H4B6
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Mouse
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5147
Especies diana Human, Rat, Mouse
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.