missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PDE4B Monoclonal Antibody (OTI2B10), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17559301
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17559301 30 μL 30 microlitros
17539301 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17559301

Marca: Origene Technologies TA503446S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PDE4B Monoclonal antibody specifically detects PDE4B in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Western Blot

Especificaciones

Antígeno PDE4B
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2B10
Concentración 0.53 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica Asns
N.º de referencia del gen P08243
Alias de gen 3',5'-cyclic AMP phosphodiesterase; cAMP-specific 3',5'-cyclic phosphodiesterase 4B; DKFZp686F2182; DPDE4; dunce; dunce-like phosphodiesterase E4; MGC126529; MGC93193; OTTHUMP00000046896; PDE32; PDE4/IVb; PDE4B; Pde4B1; Pde4B2; Pde4B3; Pde4B4; PDEIVB; phosphodiesterase 4B; Phosphodiesterase 4B cAMP-specific (dunce; phosphodiesterase 4B, cAMP specific; phosphodiesterase 4B, cAMP-specific; Phosphodiesterase 4B, cAMP-specific (dunce; phosphodiesterase 4B, cAMP-specific (phosphodiesterase E4 dunce homolog, Drosophila); R74983; RP5-876C12.1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human ASNS produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 440
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.