missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PDE2A, Mouse anti-Human, Clone: 4F4, Abnova™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Abnova H00005138-M01.100ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Sequence: REKAYIPELQISFMEHIAMPIYKLLQDLFPKAAELYERVASNREHWTKVSHKFTIRGLPSNNSLDFLDEEYEVPDLDGTRAPINGCCSLDAEspecificaciones
| PDE2A | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| phosphodiesterase 2A, cGMP-stimulated | |
| PDE2A1/PED2A4 | |
| Mouse | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody |
| ELISA, Western Blot | |
| 4F4 | |
| In 1x PBS, pH 7.4 | |
| NM_002599 | |
| PDE2A | |
| PDE2A (NP_002590, 850 a.a. ∼ 940 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. | |
| RUO | |
| 5138 | |
| Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
| IgG2a κ |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido