missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PDE1A Monoclonal Antibody (OTI7D5)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15946204
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15946204 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15946204

Marca: Invitrogen™ MA526610

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PDE1A Monoclonal Antibody for Western Blot, IHC (P)

Cyclic nucleotide phosphodiesterases (PDEs) play a role in signal transduction by regulating intracellular cyclic nucleotide concentrations through hydrolysis of cAMP and/or cGMP to their respective nucleoside 5-prime monophosphates. Members of the PDE1 family, such as PDE1A, are Ca(2+)/calmodulin (see CALM1)that are activated by calmodulin in the presence of Ca(2+) (Michibata et al., 2001).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PDE1A
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI7D5
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica PDE1A
N.º de referencia del gen P54750
Alias de gen 3'-RACE clone 8 phosphodiesterase 1A; 3-RACE clone 8 phosphodiesterase 1A; 3'-RACEclone8phosphodiesterase1A; 3-RACEclone8phosphodiesterase1A; 61 kDa Cam-PDE; AI987702; AW125737; calcium/calmodulin-dependent 3',5'-cyclic nucleotide phosphodiesterase 1A; calcium/calmodulin-stimulated cyclic nucleotide phosphodiesterase; cam-PDE 1A; CAM-PDE-1A; HCAM1; hCam-1; HS MGC26303; HSPDE1A; MGC26303; Pde1a; phosphodiesterase 1A; phosphodiesterase 1A, calmodulin-dependent; phosphodiesterase-1A
Símbolos de los genes PDE1A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 259-545 of PDE1A produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5136
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.