missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PDCL3 Antibody (8F9), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-42694AF532
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
PDCL3 Monoclonal specifically detects PDCL3 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Especificaciones
| PDCL3 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 532 | |
| 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide | |
| PDCL3 | |
| Recombinant human PDCL3 (1-239aa) purified from E. coli | |
| Primary | |
| Human | |
| IgG1 κ |
| Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| 8F9 | |
| Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| HTPHLP, IAP-associated factor VIAF1, MGC3062, PHLP3, phosducin-like 3, phosducin-like protein 3, PhPL3, VIAF, VIAF-1, VIAF1PHLP2A, Viral IAP-associated factor 1 | |
| Mouse | |
| 0.1 mL | |
| 79031 | |
| Store at 4°C in the dark. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido