missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PDCD2L Monoclonal Antibody (OTI4H4), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200014159
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17596894 30 μL 30 microlitros
17576894 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17596894

Marca: Origene Technologies TA812457S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PDCD2L Monoclonal antibody specifically detects PDCD2L in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno PDCD2L
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4H4
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica PDCD2L
N.º de referencia del gen Q9BRP1
Alias de gen 6030457N17Rik; MGC13096; PDCD2L; programmed cell death 2 like; programmed cell death 2-like; programmed cell death protein 2-like; RGD1308249
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human PDCD2L produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84306
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.