Learn More
PDCD2L Monoclonal Antibody (OTI4H4), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17596894
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17596894 30 μL 30 microlitros
17576894 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17596894 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA812457S
Mouse Monoclonal Antibody
PDCD2L Monoclonal antibody specifically detects PDCD2L in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Antígeno PDCD2L
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4H4
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica PDCD2L
N.º de referencia del gen Q9BRP1
Alias de gen 6030457N17Rik; MGC13096; PDCD2L; programmed cell death 2 like; programmed cell death 2-like; programmed cell death protein 2-like; RGD1308249
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human PDCD2L produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84306
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2b