missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PDCD1 Monoclonal Antibody (OTI15B5), TrueMAB™, OriGene
Descripción
PDCD1 Monoclonal antibody specifically detects PDCD1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | PDCD1 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | OTI15B5 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| génica | EGFL7 |
| N.º de referencia del gen | Q9UHF1 |
| Alias de gen | CD279; EGK_05005; hPD1; hPD-1; hPD-l; hSLE1; Ly101; mPD-1; PD1; PD-1; Pdc1; Pdcd1; programmed cell death 1; programmed cell death 1 protein; programmed cell death protein 1; programmed cell death protein 1-like; programmed death 1; Protein PD1; protein PD-1; sCD279; SLEB2; soluble CD279; systemic lupus erythematosus susceptibility 2 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?