missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PD98059, MedChemExpress
Descripción
PD98059 binds to the inactive form of MEK, thereby preventing the activation of MEK1 (IC50 of 2-7 μM) and MEK2 (IC50 of 50 μM) by upstream kinases. PD98059 is a ERK1/2 signaling inhibitor. PD98059 is a ligand for the aryl hydrocarbon receptor (AHR), and suppresses TCDD binding (IC50 of 4 μM) and AHR transformation (IC50 of 1 μM). PD98059 also inhibits autophagy.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | PD98059 |
| CAS | 167869-21-8 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C16H13NO3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 33.33 mg/mL (124.70 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | O=C1C=C(OC2=CC=CC=C21)C3=CC=CC(OC)=C3N |
| Peso molecular (g/mol) | 267.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 267.28 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?