missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PD98059, MedChemExpress

Código de producto. 16451177
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16451177 50 mg 50 miligramos
16484928 10 mg 10 miligramos
16475706 100 mg 100 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16451177

Marca: Medchem Express HY12028

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress PD98059 is a potent and selective MEK inhibitor with an IC50 of 5 μM.

PD98059 binds to the inactive form of MEK, thereby preventing the activation of MEK1 (IC50 of 2-7 μM) and MEK2 (IC50 of 50 μM) by upstream kinases. PD98059 is a ERK1/2 signaling inhibitor. PD98059 is a ligand for the aryl hydrocarbon receptor (AHR), and suppresses TCDD binding (IC50 of 4 μM) and AHR transformation (IC50 of 1 μM). PD98059 also inhibits autophagy.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material PD98059
CAS 167869-21-8
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H13NO3
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (124.70 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C1C=C(OC2=CC=CC=C21)C3=CC=CC(OC)=C3N
Peso molecular (g/mol) 267.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.28
Porcentaje de pureza 98.03%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.