missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PD318088, MedChemExpress

Código de producto. 16417707
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16417707 5 mg 5 miligramos
16495736 100 mg 100 miligramos
16444968 10 mg 10 miligramos
16411217 50 mg 50 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16417707

Marca: Medchem Express HY12062

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress PD318088 is a potent, allosteric and non-ATP competitive MEK1/2 inhibitor, an analog of PD184352 (HY-50295). PD318088 binds simultaneously with ATP in a region of the MEK1 active site that is adjacent to the ATP-binding site. PD318088 can be used for cancer research.

PD318088 is a potent, allosteric and non-ATP competitive MEK1/2 inhibitor, an analog of PD184352 (HY-50295). PD318088 binds simultaneously with ATP in a region of the MEK1 active site that is adjacent to the ATP-binding site. PD318088 can be used for cancer research.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material PD318088
CAS 391210-00-7
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H13BrF3IN2O4
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (178.22 mM)
SMILES BrC1=CC(C(NOCC(CO)O)=O)=C(C(F)=C1F)NC2=CC=C(C=C2F)I
Peso molecular (g/mol) 561.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 561.09
Porcentaje de pureza 99.88%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.