Learn More
PD153035 Hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16457667
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16457667 5 mg 5 miligramos
16455696 100 mg 100 miligramos
16434918 10 mg 10 miligramos
16431167 50 mg 50 miligramos
4 options
Código de producto. 16457667
Marca: Medchem Express HY12013
MedChemExpress PD153035 Hydrochloride (SU-5271 Hydrochloride) is a potent EGFR inhibitor with Ki and IC50 of 6 and 25 pM, respectively.
PD153035 Hydrochloride (SU-5271 Hydrochloride) is a potent EGFR inhibitor with Ki and IC50 of 6 and 25 pM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PD153035 Hydrochloride
CAS 183322-45-4
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H15BrClN3O2
Cantidad 5 mg
Sinónimo SU-5271 HydrochlorideAG1517 HydrochlorideZM 252868 Hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 5.125 mg/mL (12.92 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES COC1=C(C=C(C2=C1)N=CN=C2NC3=CC(Br)=CC=C3)OC.Cl
Peso molecular (g/mol) 396.67
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.67
Porcentaje de pureza 99.06%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease