missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

STEMCELL Technologies PD0325901

Código de producto. p-7217392
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17100042 10 mg 10 miligramos
17139971 25 mg 25 miligramos
17190032 1 mg 1 miligramo
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17100042

Marca: STEMCELL Technologies 72184

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MEK/ERK pathway inhibitor; Inhibits MEK

  • PD0325901 is a selective, cell permeable inhibitor of the MEK/ERK pathway that inhibits the activation and downstream signaling of MEK
  • It is an extremely potent inhibitor, suppressing the phosphorylation of ERK in C26 cells at very low concentrations (IC50 = 0.33 nM) (Bain et al.), Barrett et al.)

Especificaciones

CAS 391210-10-9
Cantidad 10 mg
Fórmula molecular C16H14F3IN2O4
Pureza ≥98%
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.