Learn More
BRANDTECH™ BRAND™ Dispensador de precisión PD-Tip™ II para pipetas de repetición
Código de producto. 16383166 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,1 ml
0,5 ml
1 ml
1,25 ml
10 ml
12,5 ml
2,5 ml
25 ml
50 ml
5 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
paquete de 50
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
16383166 25 ml paquete de 50
16368056 0,1 ml paquete de 100
16323166 0,5 ml paquete de 100
16333166 1 ml paquete de 100
16343166 1,25 ml paquete de 100
16353166 2,5 ml paquete de 100
16363166 5 ml paquete de 100
16373166 10 ml paquete de 100
16309635 12,5 ml paquete de 100
16393166 50 ml paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 16383166 Proveedor BRANDTECH™ BRAND™ N.º de proveedor 705716
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El dispensador de precisión BRAND™ PD-Tip™ II se ajusta a todos los instrumentos mediante puntas de repetición estándar.
  • Reconocimiento automático mediante BRAND™ HandyStep™ S, HandyStep™ táctil S y pipetas electrónicas HandyStep™
  • Los tamaños de 25 ml y 50 ml incluyen un adaptador
  • Los adaptadores son esterilizables en autoclave a 121 °C durante 20 minutos
Estas puntas son adecuadas para los siguientes dispensadores múltiples:
  • Brand HandyStep™ S, HandyStep electronic™ , HandyStep™ touch/ S
  • Eppendorf Multipette™ 4780
  • Gilson Distrarman™ y Gilson Repetman™
  • Ritter Ripette™ Pro
  • Ecos™ 5221
  • RAININ AutoReps™ E, Rainin AutoReps™ S, Rainin AutoReps™ M
  • Starlab RepeatOne™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 25 ml
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Natural
Esterilizables en autoclave No Autoclavable
Modelo PD-Tip II
Precisión ≤0.4 to 0.2%
Exactitud ±≤1.5 to 0.3%
Certificaciones/conformidad Certificación del rendimiento
Declaraciones de limpieza Virgin raw materials
Formato Bulk, Bagged
Estilo de punta Desplazamiento positivo
Envase 50/paq.
Cantidad 50
Tipo de producto Precision Dispenser Tips
Desechables
Para utilizar con (equipo) Universal Fit Repeater Pipettor
Graduado Sí
Línea de productos PD-Tip™ II
Material Cilindro de polipropileno; émbolo de polietileno
Graduaciones Printed