missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PD-L2 (PDCD1LG2) Monoclonal Antibody (OTI12C7), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA808982S
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
PD-L2 (PDCD1LG2) Monoclonal antibody specifically detects PD-L2 (PDCD1LG2) in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)Especificaciones
| PD-L2 (PDCD1LG2) | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q9BQ51 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 80380 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| OTI12C7 | |
| Unconjugated | |
| PDCD1LG2 | |
| B7 dendritic cell molecule; B7DC; B7-DC; bA574F11.2; Btdc; Butyrophilin B7-DC; butyrophilin-like protein; CD273; F730015O22Rik; MGC124039; MGC124040; PD1 ligand 2; PD-1 ligand 2; PD-1-ligand 2; PDCD1 ligand 2; PDCD1L2; Pdcd1lg2; Pdl2; PD-L2; Programmed cell death 1 ligand 2; programmed death ligand 2 | |
| Full length human recombinant protein of human PDCD1LG2 produced in HEK293T cell. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido