Learn More
PD-L2 (PDCD1LG2) Monoclonal Antibody (OTI11F9), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. p-200019158
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17536783 30 μL 30 microlitros
17516783 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 17536783
Marca: Origene Technologies TA806578S
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Mouse Monoclonal Antibody
PD-L2 (PDCD1LG2) Monoclonal antibody specifically detects PD-L2 (PDCD1LG2) in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Antígeno PD-L2 (PDCD1LG2)
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI11F9
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica PDCD1LG2
N.º de referencia del gen Q9BQ51
Alias de gen B7 dendritic cell molecule; B7DC; B7-DC; bA574F11.2; Btdc; Butyrophilin B7-DC; butyrophilin-like protein; CD273; F730015O22Rik; MGC124039; MGC124040; PD1 ligand 2; PD-1 ligand 2; PD-1-ligand 2; PDCD1 ligand 2; PDCD1L2; Pdcd1lg2; Pdl2; PD-L2; Programmed cell death 1 ligand 2; programmed death ligand 2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human PDCD1LG2 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 80380
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1