missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PD-L2 (PDCD1LG2) Monoclonal Antibody (OTI11F9), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17536783
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17536783 30 μL 30 microlitros
17516783 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17536783

Marca: Origene Technologies TA806578S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PD-L2 (PDCD1LG2) Monoclonal antibody specifically detects PD-L2 (PDCD1LG2) in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno PD-L2 (PDCD1LG2)
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI11F9
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica PDCD1LG2
N.º de referencia del gen Q9BQ51
Alias de gen B7 dendritic cell molecule; B7DC; B7-DC; bA574F11.2; Btdc; Butyrophilin B7-DC; butyrophilin-like protein; CD273; F730015O22Rik; MGC124039; MGC124040; PD1 ligand 2; PD-1 ligand 2; PD-1-ligand 2; PDCD1 ligand 2; PDCD1L2; Pdcd1lg2; Pdl2; PD-L2; Programmed cell death 1 ligand 2; programmed death ligand 2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human PDCD1LG2 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 80380
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.