Learn More
PD 151746, MedChemExpress
Código de producto. 16460348
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Artikelnummer. Cantidad unitSize
16460348 5 mg 5 miligramos
16477696 100 mg 100 miligramos
16463686 25 mg 25 miligramos
16427888 10 mg 10 miligramos
16403837 50 mg 50 miligramos
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16460348
Marke: Medchem Express HY19749
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress PD151746 is a calpain inhibitor, shows a 20-fold selectivity for u-calpain (Ki = 0.26 ± 0.03 μM) over m-calpain (Ki = 5.33 ± 0.77 μM).
PD151746 is a calpain inhibitor, shows a 20-fold selectivity for u-calpain (Ki = 0.26 ± 0.03 μM) over m-calpain (Ki = 5.33 ± 0.77 μM).
Spezifikation
Nombre del producto químico o material PD 151746
CAS 181765-30-0
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H8FNO2S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (210.75 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)/C(S)=C/C1=CNC2=C1C=C(F)C=C2.[(Z)]
Peso molecular (g/mol) 237.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.25
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.