missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PD-1 Monoclonal Antibody (12A7D7)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 12887802
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
12887802 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12887802

Marca: Invitrogen™ MA515781

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

A suggested positive control is PD-1 recombinant protein.

Cell-mediated immune responses are initiated by T lymphocytes that are themselves stimulated by cognate peptides bound to MHC molecules on antig en-presenting cells (APC). T-cell activation is generally self-limited as activated T cells express receptors such as PD-1 (also known as PDCD-1) that mediate inhibitory signals from the APC. PD-1 can bind two different but related ligands, PDL-1 and PDL-2. Upon binding to either of these ligands, signals generated by PD-1 inhibit the activation of the immune response in the absence of danger signals such as LPS or other molecules associated with bacteria or other pathogens. Evidence for this is seen in PD1-null mice who exhibit hyperactivated immune systems and autoimmune diseases. Despite its predicted molecular weight, PD-1 often migrates at higher molecular weight in SDS-PAGE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PD-1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 12A7D7
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.02% sodium azide
génica Pdcd1
N.º de referencia del gen Q02242, Q15116
Alias de gen CD279; EGK_05005; hPD1; hPD-1; hPD-l; hSLE1; Ly101; mPD-1; PD1; PD-1; Pdc1; Pdcd1; programmed cell death 1; programmed cell death 1 protein; programmed cell death protein 1; programmed cell death protein 1-like; programmed death 1; Protein PD1; protein PD-1; sCD279; SLEB2; soluble CD279; systemic lupus erythematosus susceptibility 2
Símbolos de los genes Pdcd1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno A ~150 amino acid recombinant protein from near the amino terminus of mouse PD-1.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 18566, 301626, 5133
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento 4°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.