missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PD-1-IN-17, MedChemExpress

Código de producto. 16465987
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16465987 5 mg 5 miligramos
16489806 50 mg 50 miligramos
16462696 25 mg 25 miligramos
16433268 10 mg 10 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16465987

Marca: Medchem Express HY101097

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress PD-1-IN-17 is a programmed cell death-1 (PD-1) inhibitor extracted from patent WO2015033301A1, Compound 12, inhibits 92% splenocyte proliferation at 100 nM.

PD-1-IN-17 is a programmed cell death-1 (PD-1) inhibitor extracted from patent WO2015033301A1, Compound 12, inhibits 92% splenocyte proliferation at 100 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material PD-1-IN-17
Forma física Solid
CAS 1673560-66-1
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H22N6O7
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (333.91 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H](C(O)=O)NC(N[C@H](C1=NN=C([C@@H](N)[C@H](O)C)O1)CCC(N)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 374.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 374.35
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.