Learn More
Novus Biologicals™ PD-1 Antibody (nivolumab), Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
213.00€ - 920.00€
Especificaciones
| Antígeno | PD-1 |
|---|---|
| Clon | nivolumab |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay |
| Clasificación | Monoclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marke | Cantidad | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Cantidad | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
30047447
|
Novus Biologicals™
NBP3-28114-50ug |
50 μg |
213.00€
50 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
30046689
|
Novus Biologicals™
NBP3-28114-100ug |
100 μg |
349.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
30048223
|
Novus Biologicals™
NBP3-28114-1mg |
1 mg | |||||||
Beschreibung
PD-1 Monoclonal antibody specifically detects PD-1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional AssaySpezifikation
| PD-1 | |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
| Unconjugated | |
| Human | |
| Apoptosis, Phospho Specific, Protein Phosphatase, Stem Cell Markers | |
| Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2) | |
| CD279, CD279 antigen, hPD-1, PD1hPD-l, programmed cell death 1, programmed cell death protein 1, Protein PD-1, SLEB2 | |
| PDCD1/ PD-1/ CD279 | |
| Primary | |
| Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex. |
| nivolumab | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| Q15116 | |
| 5133 | |
| IgG4 | |
| Protein A purified | |
| Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts