missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PD-1 Antibody (Hu121), DyLight 650, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals FAB11380W
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
PD-1 Monoclonal antibody specifically detects PD-1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Especificaciones
| PD-1 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 650 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Human | |
| Protein A or G purified from cell culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| Hu121 | |
| Flow Cytometry | |
| CD279, CD279 antigen, hPD-1, PD1hPD-l, programmed cell death 1, programmed cell death protein 1, Protein PD-1, SLEB2 | |
| Human PD-1 | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis, Phospho Specific, Protein Phosphatase, Stem Cell Markers | |
| 5133 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG4 κ |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido