missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PCYOX1L, Mouse anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Mouse Polyclonal Antibody
Marca: Abnova H00078991-B01.50uL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Sequence: MPRRAKSVREGRAVVGAGIGGSAVAHFLQQHFGPRVQIDVYEKGTVGGRLATISVNKQHYESGAASFHSLSLHMQDFVKLLGLRHRREVVGRSAIFGGEHFMLEETDWYLLNLFRLWWHYGISFLRLQMWVEEVMEKFMSYGQSAAMPAFAGAMSLAGAQGSLWSVEGGNKLVCSGLLKLTKANVIHATVTSVTLHSTEGKALYQVAYENEVGNSSDFYDIVVIATPLHLDNSSSNLTFAGFHPPIDDVQGSFQPTVVSLVHGYLNSSYFGFPDPKLFPFANILTTDFPSFFCTLDNICPVNISASFRRKQPQEAAVWRVQSPKPLFRTQLKTLFRSYYSVQTAEWQAHPLYGSRPTLPRFALHDQLFYLNALEWAASSVEVMAVAAKNVALLAYNRWYQDLDKIDQKDLMHKVKTELEspecificaciones
| PCYOX1L | |
| Polyclonal | |
| No additive | |
| BC000014 | |
| PCYOX1L | |
| MGC3265 (AAH00014, 1 a.a. ∼ 418 a.a) full-length human protein. | |
| RUO | |
| 78991 | |
| Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| prenylcysteine oxidase 1 like | |
| MGC3265 | |
| Mouse | |
| 50 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido