missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PCYOX1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15564292
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15564292 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15564292

Proveedor: Invitrogen™ PA540633

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Peptide sequence: IFSQETLTKA QILKLFLSYD YAVKKPWLAY PHYKPPEKCP SIILHDRLYY Sequence homology: Cow: 83%; Dog: 86%; Horse: 86%; Human: 100%; Pig: 83%; Rabbit: 100%; Yeast: 75%.

Prenylcysteine is released during the degradation of prenylated proteins. PCYOX1 catalyzes the degradation of prenylcysteine to yield free cysteines and a hydrophobic isoprenoid product (Tschantz et al., 1999 ).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PCYOX1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica PCYOX1
N.º de referencia del gen Q9UHG3
Alias de gen 1200015P13Rik; AI115532; AI448340; chloride ion pump-associated 55 kDa protein; Clp55; KIAA0908; PCL1; Pcly; PCYOX1; Prenylcysteine lyase; prenylcysteine oxidase; Prenylcysteine oxidase 1; prenylcysteine oxidase; prenylcysteine oxidase 1; prenylcysteine oxidase-like; UNQ597/PRO1183
Símbolos de los genes PCYOX1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide directed towards the C-terminal of human PCYOX1 (aa 407-456).
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51449
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.