Learn More
Micronova™ Cintas de polietileno PCX™
Tienda Micronova Productos
Click to view available options
Color:
Azul oscuro
Blanco
Naranja
Transparente
Verde oscuro
Anchura (métrico):
25,4 mm
50,8 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
The Micronova PCX™ Polyethylene Tape is a low density LDPE tape, with pressure sensitive acrylic adhesive, that is low in halogens and leachable chlorides to lessen the chance of outgassing. Available in seven vibrant colors and 1 to 3-inch widths for a variety of cleanroom and food processing applications.
- Low-density, low-outgassing polyethylene tape with
- Pressure-sensitive acrylic adhesive
- Ideal for sealing, color coding, labeling, batching, etc.
- Available in dark green, red, transparent, white, yellow, black and orange
- Excellent chemical resistance and good conformability
- Processed and packaged in a cleanroom
- Wound on a 3 in. plastic core
Información de órdenes
- Disponibles en rollos de 33 m (36 yd) en varios colores y anchos
- Póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente en 1-800-772-6733 para obtener información sobre colores y anchos adicionales.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Tipo de adhesivo | Acrylic |
| Recubrimiento | Polyethylene |
| Color | Azul oscuro |
| Acabado | Medium Gloss |
| Material | Polyethylene |
| Tipo de producto | Cleanroom Tape |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Sealing, Color Coding, Labeling, Batching and Food Processing Applications |
| Dimensions (LxW) | 33 m x 25.4 mm (36 yd. x 1 in.) |
| Mostrar más |