Learn More
Micronova™ Cintas de polietileno PCX™
Tienda Micronova Productos
Click to view available options
Color:
Azul oscuro
Blanco
Naranja
Transparente
Verde oscuro
Anchura (métrico):
25,4 mm
50,8 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Opción perfecta para la codificación por colores, el sellado, el etiquetado, el enmascaramiento y otras tareas de sala limpia que requieren cualidades sensibles a la presión
- Envasadas y procesadas en sala limpia
- La película de polietileno y el adhesivo acrílico reducen la posibilidad de liberar gases y ofrecen una excelente resistencia química y una buena moldeabilidad
Información de órdenes
- Disponibles en rollos de 33 m (36 yd) en varios colores y anchos
- Póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente en 1-800-772-6733 para obtener información sobre colores y anchos adicionales.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Tipo de adhesivo | Acrylic |
| Recubrimiento | Polyethylene |
| Color | Transparente |
| Acabado | Medium Gloss |
| Formato | Roll |
| Material | Polyethylene |
| Tipo de producto | Cinta para salas limpias |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones de sellado, codificación por colores, etiquetado, creación de lotes y procesamiento de alimentos |
| Mostrar más |