missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PCSK9 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16866695 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16866695 20 μL 20 microlitros
16856695 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16866695

Marca: Proteintech 552061AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This antibody is specific to PCSK9.

This gene encodes a proprotein convertase belonging to the proteinase K subfamily of the secretory subtilase family. The encoded protein is synthesized as a soluble zymogen that undergoes autocatalytic intramolecular processing in the endoplasmic reticulum. The protein may function as a proprotein convertase. This protein plays a role in cholesterol homeostasis and may have a role in the differentiation of cortical neurons. Mutations in this gene have been associated with a third form of autosomal domit familial hypercholesterolemia.

Especificaciones

Antígeno PCSK9
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.31 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica PCSK9
N.º de referencia del gen P59996, Q80W65, Q8NBP7
Alias de gen FH3, HCHOLA3, LDLCQ1, NARC 1, NARC1, PC9, PCSK9, Proprotein convertase 9
Símbolos de los genes Pcsk9
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Peptide
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 100102, 255738, 298296
Especies diana Rat, Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.